197217
Bcl-xL BH44₋23, Human, Cell-Permeable
A cell-permeable peptide that prevents apoptotic cell death by directly binding to the voltage-dependent anion channel (VDAC) and blocking its activity.
Szinonimák:
Bcl-xL BH44₋23, Human, Cell-Permeable, HIV-TAT₄₈₋₅₇-β-Ala-Bcl-x L BH4₄₋₂₃, Ac-GRKKRRQRRR-βA-SNRELVVDFLSYKLSQKGYS-OH
Teszt
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
oldhatóság
20% acetic acid: 5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Voltage-dependent anion channel (VDAC)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Futaki, S., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 5836.
Shimizu, S., et al. 2000. Proc. Natl. Acad. Sci. USA97, 3100.
WGK
WGK 1