Merck
766682
Sigma-Aldrich
2,2,6,6-Tetramethyl-4-[1-oxo-6-(triethylammonio)hexylamino]-1-piperidinyloxy bromide
95%
Szinonimák:
WS-TEMPO, water soluble N-oxyl compound, water soluble-TEMPO
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H43BrN3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
449.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
mp
216-221 °C (decomposition)
funkcionális csoport
amide
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CCCCCC(=O)NC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
InChI
1S/C21H42N3O2.BrH/c1-8-24(9-2,10-3)15-13-11-12-14-19(25)22-18-16-20(4,5)23(26)21(6,7)17-18;/h18H,8-17H2,1-7H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NEQWUIVYFXHUMV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)