567616
Sodium 4-Phenylbutyrate
A novel anti-neoplastic agent and transcriptional regulator.
Szinonimák:
Sodium 4-Phenylbutyrate, SPB, PBNa, 4PBA, 4-Phenylbutyrate, Na, BCKD Kinase Inhibitor I, Branched-Chain α-Ketoacid Dehydrogenase Kinase Inhibitor I, BDK Inhibitor I
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white to slightly yellow
oldhatóság
water: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C10H12O2.Na/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VPZRWNZGLKXFOE-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Anti-neoplastic agent
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Ozcan, U., et al. 2006. Science313, 1137.
Carducci, M.A., et al. 2001. Clin. Cancer Res.7, 3047.
Rubenstein, R.C. and Zeitlin, P.L. 2000. Am.J. Physiol. Cell. Physiol.278, C259.
Lea, M.A., et al. 1999. Anticancer Res.19, 1971.
Miller, A.C., et al. 1997. Int. J. Radiat. Biol. 72, 211.
Rubenstein, R.C., et al. 1997. J. Clin. Invest. 100, 2457.
Pineau, T., et al. 1996. Biochem. Pharmacol. 52, 659.
Collins, A.F., et al. 1995. Blood 85, 43.
Lea, M.A., et al. 1995. Anticancer Res.15, 879.
Figg, W.D., et al. 1994. Anticancer Drugs 5, 336.
Liu, L., et al. 1994. J. Invest. Dermatol. 103, 335.
WGK
WGK 3