Fontos dokumentumok
H3878
Hyodeoxycholic acid
≥98%
Szinonimák:
3α,6α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid
Teszt
≥98%
mp
200-201 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-22(27)28)17-5-6-18-16-13-21(26)20-12-15(25)8-10-24(20,3)19(16)9-11-23(17,18)2/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16+,17-,18+,19+,20+,21+,23-,24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGABKXLVXPYZII-SIBKNCMHSA-N
Géninformáció
human ... NR1H2(7376) , NR1H3(10062)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a standard for serum bile acid profiling by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method in rat cells.
- as a component of the growth medium to study its effect as an anti-aging small molecule on the chronological life span (CLS) of the pex5Δ (Δ) strain.
- as a standard for analyzing bile acid composition and total bile acids in mice cells.
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)