Fontos dokumentumok
580218
Millipore
Taurocholic Acid, Sodium Salt
ULTROL® Grade, ≥98% (TLC), detergent to solubilize membrane-bound proteins in their native state
Szinonimák:
Taurocholic Acid, Sodium Salt, ULTROL® Grade, Sodium Taurocholate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H44NO7S · Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
537.68
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
solid
molekulatömeg
micellar wt 2100
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
aggregált szám
4
szín
white
pKa 
1.9
CMC
3 - 11 mM
oldhatóság
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCNC(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H45NO7S.Na/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JAJWGJBVLPIOOH-IZYKLYLVSA-M
Általános leírás
Absorbance (100 mM, H2O, 280 nm): <0.30.
Highly purified and intended for use as a detergent to solubilize membrane-bound proteins in their native state (absorbance: <0.30 at 280 nm, 100 mM, H2O; aggregation number: 4; CMC: 3-11 mM; micellar weight: 2100; pKa: 1.9).
Highly purified and intended for use as a detergent to solubilize membrane-bound proteins in their native state. Aggregation number: 4.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and refrigerate (4°C ). Stock solutions are stable for up to 2 months at 4°C.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3