196870
BAY 11-7082
≥98% (HPLC), solid, NF-kB/TNF-α inhibitor, Calbiochem
Szinonimák:
BAY 11-7082, (E)3-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-2-propenenitrile
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
BAY 11-7082, The BAY 11-7082, also referenced under CAS 19542-67-7, controls the biological activity of TNF-α. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 200 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(c1ccc(cc1)C)\C=C\C#N
InChI
1S/C10H9NO2S/c1-9-3-5-10(6-4-9)14(12,13)8-2-7-11/h2-6,8H,1H3/b8-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOEWDSDBFRHVAP-KRXBUXKQSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
TNF-α-inducible phosphorylation of IκBα
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Izban, K.F., et al. 2000. Hum. Pathol.31, 1482.
Pierce, J.W., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 21096.
WGK
WGK 3