Merck
SML1779
Nigericin sodium salt
from Streptomyces hygroscopicus, ≥98% (HPLC), solution, polyether ionophore
Szinonimák:
3B2-6379, Antibiotic K178, Antibiotic X464, Azalomycin M, HE331800, Helexin C, Polyetherin A, sodium;2-[(3S,6R)-6-[[(5R,6R,7R,9R)-2-[5-[(3S,5R)-5-[(2S,3S,5R,6R)-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyloxan-2-yl]-3-methyloxolan-2-yl]-5-methyloxolan-2-yl]-7-methoxy-2,4,6-trimethyl-1,10-dioxaspiro[4.5]decan-9-yl]methyl]-3-methyloxan-2-yl]propanoate
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C40H67NaO11
CAS-szám:
Molekulatömeg:
746.94
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
Nigericin sodium salt Ready Made Solution, 5 mg/mL (DMSO:ethanol 1:1)
biológiai forrás
Streptomyces hygroscopicus
Minőségi szint
Forma
solution
koncentráció
5 mg/mL (DMSO:ethanol 1:1)
antibiotikus hatásspektrum
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
cell membrane | interferes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C(C1O[C@H](CC[C@@H]1C)C[C@H]2O[C@]3(OC(CC3C)(C4OC(CC4)(C5O[C@H](C[C@@H]5C)[C@H]6O[C@@]([C@@H](C[C@@H]6C)C)(O)CO)C)C)[C@@H]([C@@H](C2)OC)C)C
InChI
1S/C40H68O11.Na/c1-21-11-12-28(46-33(21)26(6)36(42)43)17-29-18-30(45-10)27(7)40(48-29)25(5)19-38(9,51-40)32-13-14-37(8,49-32)35-23(3)16-31(47-35)34-22(2)15-24(4)39(44,20-41)50-34;/h21-35,41,44H,11-20H2,1-10H3,(H,42,43);/q;+1/p-1/t21-,22-,23-,24+,25?,26?,27+,28+,29+,30+,31+,32?,33?,34-,35?,37?,38?,39-,40+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MOYOTUKECQMGHE-KKCUGXASSA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
Nigericin is a polyether ionophore which catalyzes the electroneutral exchange of alkali metal (K+) for H+ (antiport).
Nigericin is a polyether ionophore which catalyzes the electroneutral exchange of alkali metal (K+) for H+ (antiport). Nigericin transports monovalent cations across membranes with the following specificity: K+ >Rb+ >Cs+ >>Na+ and thus, disrupts membrane potential and stimulates ATPase activity in mitochondria.
Nigericin kills bacteria by facilitating the diffusion of ions across membranes.
Low concentration (0.5 μM) of Nigericin rapidly decreases pHi, causing stimulation of PG production 1.5- to 2-fold in cerebral microvascular endothelial cells and arresting of DNA synthesis in Erlich acites carcinoma cells. Treatment of Hela cells, after entry of poliovirus, with nigericin, prevents the inhibition of host protein synthesis by poliovirus. Nigericin is also widely used in studies of the consequences of changes in membrane potential in variable systems.
Elkészítési megjegyzés
Nigericin sodium salt ready made solution is provided at 6.7 mM concentration. The solution can be further diluted with a desired solvent to a working concentration (0.5-10 μM).
The product can be stored at 2-8°C and is released with a 4 years suggested retest schedule. The solution is quite stable refrigerated and freezing is not necessary.
This product is a 5 mg/mL solution prepared in a 1:1 mixture of DMSO and Ethanol.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
78.8 °F
Lobbanási pont (C)
26 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mayu Sugiyama et al.
Biochimica et biophysica acta, 1660(1-2), 24-30 (2004-02-06)
A novel gene transfer system utilizing polycation liposomes (PCLs), obtained by modifying liposomes with cetyl polyethylenimine (PEI), was previously developed (Gene Ther. 7 (2002) 1148). PCLs show notable transfection efficiency with low cytotoxicity. However, the mechanism of PCL-mediated gene transfer
A A Guffanti et al.
Journal of general microbiology, 114(1), 201-206 (1979-09-01)
At an external pH of 3.5, nigericin (which catalyses an electroneutral H+/K+ exchange) abolished the transmembrane proton gradient (delta pH) of Bacillus acidocaldarius, causing a rapid acidification of the cytoplasm from approximately pH 6.0 to pH 3.5. A pronounced loss
Hachiro Konaka et al.
The EMBO journal, 42(20), e112573-e112573 (2023-09-04)
Mitochondrial DNA (mtDNA) leakage into the cytoplasm can occur when cells are exposed to noxious stimuli. Specific sensors recognize cytoplasmic mtDNA to promote cytokine production. Cytoplasmic mtDNA can also be secreted extracellularly, leading to sterile inflammation. However, the mode of
Moran Morelli et al.
Scientific reports, 14(1), 5797-5797 (2024-03-10)
Enterotoxins are a type of toxins that primarily affect the intestines. Understanding their harmful effects is essential for food safety and medical research. Current methods lack high-throughput, robust, and translatable models capable of characterizing toxin-specific epithelial damage. Pressing concerns regarding
Shigetoshi Yokoyama et al.
Cell death discovery, 7(1), 12-12 (2021-01-17)
Non-canonical inflammasome activation that recognizes intracellular lipopolysaccharide (LPS) causes pyroptosis, the inflammatory death of innate immune cells. The role of pyroptosis in innate immune cells is to rapidly eliminate pathogen-infected cells and limit the replication niche in the host body.