Fontos dokumentumok
O9639
Oridonin
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
7a,20-Epoxy-1a,6b,7,14-tetrahydroxy-Kaur-16-en-15-one, Isodonol
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C20H28O6/c1-9-10-4-5-11-18-8-26-20(25,19(11,14(9)22)15(10)23)16(24)13(18)17(2,3)7-6-12(18)21/h10-13,15-16,21,23-25H,1,4-8H2,2-3H3/t10-,11-,12-,13+,15+,16-,18+,19-,20+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SDHTXBWLVGWJFT-XKCURVIJSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3