SML0832
TLR4-IN-C34
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Acetamidopyranoside, C34, Isopropyl 2-(acetylamino)-2-deoxy α-D-glucopyranoside 3,4,6-triacetate
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N([C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)OC(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C17H27NO9/c1-8(2)24-17-14(18-9(3)19)16(26-12(6)22)15(25-11(5)21)13(27-17)7-23-10(4)20/h8,13-17H,7H2,1-6H3,(H,18,19)/t13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMIQMFHPUJUDMC-HHARLNAUSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.