Fontos dokumentumok
567422
Millipore
Sodium Acetate, 3M, pH 5.2, Molecular Biology Grade
Sterile solution. Prepared with DEPC for RNA applications. Also suitable for DNA applications.
Szinonimák:
Sodium Acetate, 3M, pH 5.2, Molecular Biology Grade
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H3O2 · Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
82.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.25
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
clear colorless
idegen aktivitás
DNases, RNases, none detected
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Sterile solution. Prepared with DEPC for RNA applications. Also suitable for DNA applications.
Supplied as a 3 M aqueous solution, treated with DEPC for use in RNA applicatons. Also suitable for DNA applications. Sodium acetate is widely used in molecular biology applications as a buffer and in the purification and precipitation of nucleic acids, protein crystallization, staining of protein gels, and HPLC.
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1