Fontos dokumentumok
25668
Chloroform – isoamyl alcohol mixture
BioUltra, for molecular biology, 49:1, ≥99.5% (chloroform + isoamyl alcohol, GC)
Szinonimák:
Chloroform:Isoamyl Alcohol Solvent Mix
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.5% (chloroform + isoamyl alcohol, GC)
form
liquid
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% free alkali (as NH3)
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
λ
neat
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.07
SMILES string
ClC(Cl)Cl.CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O.CHCl3/c1-5(2)3-4-6;2-1(3)4/h5-6H,3-4H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKHZIBWEHPHYAI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Komponensek
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?