![PERK Inhibitor I, GSK2606414 GSK2606414 is a cell-permeable, highly potent inhibitor of EIF2AK3/PERK (IC₅₀ = 0.4 nM; [ATP] = 5 µM). Targets PERK in its inactive DFG conformation at the ATP-binding region.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/180/559/efa716dc-d5fe-4339-a6f0-0103084fc04a/640/efa716dc-d5fe-4339-a6f0-0103084fc04a.png)
GSK2606414
![PERK Inhibitor I, GSK2606414 GSK2606414 is a cell-permeable, highly potent inhibitor of EIF2AK3/PERK (IC₅₀ = 0.4 nM; [ATP] = 5 µM). Targets PERK in its inactive DFG conformation at the ATP-binding region.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/180/559/efa716dc-d5fe-4339-a6f0-0103084fc04a/640/efa716dc-d5fe-4339-a6f0-0103084fc04a.png)
Szinonimák:
PERK Inhibitor I, GSK2606414
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H20F3N5O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
451.44
Products
Termékkategória
Márka
Szín
Formula tömeg
Fizikai forma
Kutatási terület