Fontos dokumentumok
T3580
Toyocamycin
≥98% (HPLC), from Streptomyces rimosus
Szinonimák:
4-Aminopyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile 7-(β-D-ribofuranoside), 7-Deaza-7-cyanoadenosine, NSC 63701, NSC 99843, Neuro 000027, Unamycin B, Vengicide
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Streptomyces rimosus
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
oldhatóság
DMSO: soluble 0.90-1.10 mg/mL, clear, colorless
H2O: moderately soluble
aqueous acid: moderately soluble
ethanol: moderately soluble
methanol: moderately soluble
antibiotikus hatásspektrum
fungi
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cc(C#N)c12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C12H13N5O4/c13-1-5-2-17(11-7(5)10(14)15-4-16-11)12-9(20)8(19)6(3-18)21-12/h2,4,6,8-9,12,18-20H,3H2,(H2,14,15,16)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XOKJUSAYZUAMGJ-WOUKDFQISA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
We offers many products related to adenosine receptors for your research needs.