5.04651
GSK2656157
≥98% (HPLC), powder, PERK inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
PERK Inhibitor II, GSK2656157, BRK Inhibitor II, EIF2AK1 Inhibitor II, EIF2AK2 Inhibitor III, EIF2AK3 Inhibitor II, HRI Inhibitor II, MEKK2 Inhibitor I, PKR Inhibitor III, PKR-like ER Kinase Inhibitor II
About This Item
Javasolt termékek
product name
PERK Inhibitor II, GSK2656157,
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
PERK
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3