Merck
SML1684
GSK2850163
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(R)-2-(3,4-Dichlorobenzyl)-N-(4-methylbenzyl)-2,7-diazaspiro[4.5]decane-7-carboxamide
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H29Cl2N3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
446.41
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
oil
szín
colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC(CN(C2)CC[C@]32CN(C(NCC4=CC=C(C)C=C4)=O)CCC3)=CC=C1Cl
InChI
1S/C24H29Cl2N3O/c1-18-3-5-19(6-4-18)14-27-23(30)29-11-2-9-24(17-29)10-12-28(16-24)15-20-7-8-21(25)22(26)13-20/h3-8,13H,2,9-12,14-17H2,1H3,(H,27,30)/t24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YFDASBFQKMHSSJ-XMMPIXPASA-N
Kapcsolódó kategóriák
Biokémiai/fiziológiai hatások
GSK2850163 is a highly selective inhibitor of inositol requiring enzyme-1 alpha (IRE1α) with dual activity: it inhibits IRE1α kinase activity with an IC50 value of 20 nM and RNase activity with an IC50 value of 200 nM. IRE1α is a dual serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease with two enzymatic domains: a trans-autophosphorylation domain and and endoribonuclease (RNase) domain. When activated, usually in response to endoplasmic reticulum (ER) stress such as the unfolded protein response (UPR), IRE1α oligomerizes and activates mRNA splicing of adaptive XBP1 transcription factor, which upregulates ER chaperones and ER associated degradation (ERAD) genes that promote degradation of ER unfolded proteins and facilitate recovery from ER stress. However, if ER stress is too high or chronic, IRE1α is hyperactivated, increasing many ER mRNAs, resulting in apoptosis. GSK2850163 interacts with IRE1α catalytic residues Lys599 and Glu612, displacing the kinase activation loop to the inactive DFG-out conformation. The rearrangement of the kinase domain-dimer interface also results in the RNAse domains rotating away from each other, inhibiting the RNase activity.
IRE1α-selective inhibitor of XBP1 splicing
IRE1α-selective inhibitor of XBP1 splicing.
Homoharringtonine is a cephalotaxine ester that is also known as (HHT; 4-methyl (2R)-2-hydroxy-2-(4-hydroxy-4-methylpentyl)butanedioate). In gefitinib-resistant lung cancer cells, homoharringtonine promotes apoptosis and prevents signal transducer and activator of transcription (STAT3) through IL-6 (interleukin-6) /JAK1 (janus kinase 1)/STAT3 signal pathway. It plays an important role in the treatment of malaria.
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chemistry and Biology, 439-439 (1998)
Wei Cao et al.
Scientific reports, 5, 8477-8477 (2015-07-15)
Tyrosine kinase inhibitors (TKIs) are mostly used in non-small cell lung cancer (NSCLC) treatment. Unfortunately, treatment with Gefitinib for a period of time will result in drug resistance and cause treatment failure in clinic. Therefore, exploring novel compounds to overcome