Fontos dokumentumok
P0073
Anti-PERK (N-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-E2AK3, Anti-EIF2AK3, Anti-HsPEK, Anti-PEK, Anti-PRKR-like endoplasmic reticulum kinase, Anti-Pancreatic eIF2α kinase, Anti-WRS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse, rat
technika/technikák
western blot: 1:500-1:1,000 using whole cell lysates of HEK-293T expressing PERK
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Eif2ak3(13666)
rat ... Eif2ak3(29702)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2