Fontos dokumentumok
684274
Sigma-Aldrich
β1,2-Xylosidase, Xanthomonas sp.
Szinonimák:
β1,2-Xylosidase, Xanthomonas sp., β-D-Xylanxylohydrolase
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.54
form
liquid
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥10 units/mL
≥20 units/mg protein
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
idegen aktivitás
β-N-acetylglucosaminidase, α-fucosidase, α- and β-galactosidase, α-mannosidase, proteases, none detected
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Native β1,2-Xylosidase from Xanthomonas species. Catalyses the hydrolysis of terminal xylose β1,2-linked to the β-mannose of N-linked oligosaccharides. Enzyme requires removal of a1,3-linked mannose. Enzyme requires 5 mM calcium chloride in reaction buffer for full activity.
Native β1,2-Xylosidase from Xanthomonas species. Catalyzes the hydrolysis of terminal xylose β1,2-linked to the β-mannose of N-linked oligosaccharides. Enzyme requires removal of α1,3-linked mannose. Enzyme requires 5 mM calcium chloride in reaction buffer for full activity.
Note: 1 mU = 1 milliunit.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egység definíció
One unit is defined as the amount of enzyme that will release 1 nmol of methylumbelliferone from 4-methylumbelliferyl-7-β-D-xyloside per min at 37°C, pH 5.0.
Fizikai forma
In 25 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7.5.
Feloldás
Following initial use, refrigerate (4°C).
Egyéb megjegyzések
Reese, A.J. and Doening, T.L. 2003. Mol. Microbiol.50, 1401.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2