Fontos dokumentumok
475898
Millipore
MOPS
≥99% (titration), solid, Ultrol® Grade
Szinonimák:
MOPS, Free Acid, ULTROL® Grade, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H15NO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
209.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.25
Terméknév
MOPS, ULTROL® Grade, ≥99% (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 6.5-7.9
Minőségi szint
Teszt
≥99% (titration)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
pKa (20 °C)
7.2
oldhatóság
water: 1 M
kation nyomok
heavy metals: ≤1 ppm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+H]1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A zwitterionic buffer useful in the pH range of 6.5-7.9. Has a pKa of 7.20 at 25°C.
Absorbance (1.0 M, H2O, 260 nm):≤0.05.
One of the zwitterionic buffers active in the pH range of 6.5 to 8.0 (absorbance: ≤0.05 at 260 nm, 1.0 M, H2O). Has a pK,sub>a of 6.95-7.24 at 20°C.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Spence, J.T., et al. 1988. Biochem. J. 250, 921.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup