Merck
481913
Millipore
NADH, Disodium Salt
Functions as a coenzyme of a large number of oxidoreductases.
Szinonimák:
NADH, Disodium Salt, β-Nicotinamide-adenine Dinucleotide, Reduced, 2Na
Méret kiválasztása
500 MG
31 200,00 Ft
31 200,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 04.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
500 MG
31 200,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H27N7O14P2 · 2Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
709.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106305
NACRES:
NA.51
31 200,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 04.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
leírás
Merck USA index - 14, 6344
Teszt
≥95% dry basis (enzymatic)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
yellow
oldhatóság
water: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[P](=O)(OC[C@H]4O[C@H]([C@@H]([C@@H]4O)O)[n+]5cc(ccc5)\C(=N\[H])\[O-])O)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C21H27N7O14P2.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37);;/q;2*+1/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUIOTHWMFMEYPG-WUEGHLCSSA-M
Általános leírás
Functions as a coenzyme of a large number of oxidoreductases.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
During handling of the material, it is very important that the container is placed at room temperature for a sufficient amount of time to allow the material to reach room temperature before the container is opened
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Questions
  1. what is the stable pH value for this substate?
    1 answer
    1. The optimum pH for this product has not been evaluated. However, product N8129 is an identical compound under the Sigma Aldrich brand, and lists the optimum pH of 9 - 11. Please see the link below to review the product datasheet for the N8129 as the information provided will apply to both items:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/283/661/n8129dat-ms.pdf
      Helpful?