Fontos dokumentumok
481915
Millipore
NAD+, Lithium Salt
A major electron acceptor molecule in biological oxidations. Spectra (pH 7.0): 250/260 nm: 0.76-0.86; 280/260 nm: 0.18-0.28.
Szinonimák:
NAD+, Lithium Salt, β-Nicotinamide-adenine Dinucleotide, Li
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106305
NACRES:
NA.51
Minőségi szint
Teszt
≥90% (enzymatic)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
oldhatóság
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Li+].[P](=O)(O[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)N)O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1[O-])[O-])[n+]2cc(ccc2)C(=O)N)O
InChI
1S/C21H26N7O14P2.Li/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,30,32H,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);/q-1;+1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKCIQQTYIUNWEW-QYZPTAICSA-N
Általános leírás
A major electron acceptor molecule in biological oxidations (spectra: 0.76-0.86 at 250/260 nm, pH 7.0; 0.18-0.28 at 280/260 nm, pH 7.0).
A major electron acceptor molecule in biological oxidations.
Spectra (pH 7.0): 250/260 nm: 0.76-0.86; 280/260 nm: 0.18-0.28.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Avoid freeze/thaw cycles of solutions.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3