Fontos dokumentumok
610018
Avanti
O-rings for Extruder
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
O-rings for Extruder, O-rings for Mini-Extruder (2)
About This Item
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NB.17
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Replacement Part for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder.
Biokémiai/fiziológiai hatások
O-rings for extruder serves to support the internal membrane and prevents leakage from the filter.
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Small-volume extrusion apparatus for preparation of large, unilamellar vesicles
MacDonald RC, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1061(2), 297-303 (1991)
Liposome Preparation for the Analysis of Lipid-Receptor Interaction and Efferocytosis
Voss OH, et al.
Current Protocols in Immunology, 120(1), 14-44 (2018)