178488
Apoptosis Inhibitor
The Apoptosis Inhibitor, also referenced under CAS 54135-60-3, controls the biological activity of Apoptosis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Szinonimák:
Apoptosis Inhibitor, M50054, 2,2ʹ-Methylenebis(1,3-cyclohexanedione)
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C13H16O4/c14-10-3-1-4-11(15)8(10)7-9-12(16)5-2-6-13(9)17/h8-9H,1-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ILUMEPMGPCKGHH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
apoptosis induction
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3