Fontos dokumentumok
475914
Sigma-Aldrich
Nystatin
from Streptomyces noursei, ≥95% (sum of two peaks, HPLC), solid, antifungal antibiotic, Calbiochem®
Szinonimák:
Nystatin, Streptomyces noursei, Mycostatin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C47H75NO17
CAS-szám:
Molekulatömeg:
926.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Nystatin, Streptomyces noursei, A polyene antifungal antibiotic effective against yeast and mycoplasma.
Minőségi szint
Teszt
≥95% (sum of two peaks, HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white to yellow
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C47H75NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)22-33(51)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-6,8,10-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,7,9,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37?,38?,40?,41-,42+,43+,44-,46+,47+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQOXZBDYSJBXMA-RKEBNKJGSA-N
Általános leírás
A polyene antifungal antibiotic effective against yeast and mycoplasma. Induces loss of low molecular weight substances from cells with low selectivity. A cation selective ionophore that exhibits selectivity for Na+. Increases the activity of the Na+-K+ pump. Suggested concentration is 50 µg/ml.
A polyene antifungal antibiotic effective against yeast and mycoplasma. Induces loss of low molecular weight substances from cells with low selectivity. A cation-selective ionophore that exhibits selectivity for Na+. Increases the activity of Na+ - K+ pump.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Potency: ≥3000 units/mg (anhydrous).
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Gruwel, M.L., et al. 1995. Am J. Physiol.268, H351.
Opekarova, M., and Tanner, W. 1994. FEBS Lett. 360, 46.
Stoos, B.A., et al. 1994. J. Am. Soc. Nephrol.4, 1855.
Skolink, P.R., et al. 1989. J. Infect. Dis.160, 1056.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3