Fontos dokumentumok
A5585
5-(N-Methyl-N-isobutyl)amiloride
≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
MIA
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
mp
200-201 °C
oldhatóság
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)CN(C)c1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)NC(N)=N
InChI
1S/C11H18ClN7O/c1-5(2)4-19(3)9-7(12)16-6(8(13)17-9)10(20)18-11(14)15/h5H,4H2,1-3H3,(H2,13,17)(H4,14,15,18,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVIUMPLAOXSSGN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SCNN1A(6337) , SCNN1B(6338) , SCNN1D(6339) , SCNN1G(6340)
mouse ... Scnn1a(20276) , Scnn1b(20277) , Scnn1d(140501) , Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122) , Scnn1b(24767) , Scnn1g(24768)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?