Fontos dokumentumok
930970
Magnesium chloride hexahydrate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Magnesium dichloride hexahydrate
Teszt
99.9% trace metals basis
form
powder, crystals or chunks
mp
117 °C
oldhatóság
acetone: slightly soluble
alcohols: slightly soluble
water: soluble (highly soluble)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Magnesium chloride is extracted from naturally occurring brine, for example by solar evaporation of sea water, and purified by solution chemistries.
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)