420220-M
Thiazovivin
≥98% (HPLC), powder, Rho kinase inhibitor, Calbiochem
Szinonimák:
iPSC Induction Enhancer, Thiazovivin, N-Benzyl-2-(pyrimidin-4-ylamino)thiazole-4-carboxamide, Induced Pluripotent Stem Cells Induction Enhancer, Rho Kinase Inhibitor XII
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
iPSC Induction Enhancer, Thiazovivin, A cell-permeable aminothiazolo-carboxamide compound that is reported to augment SB431542 and PD0325901.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
tan
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Lin, T., et al. 2009. Nat. Methods6, 805.
WGK
WGK 3