444968
PD0325901
≥95% (HPLC), liquid, MEK1/2 inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
InSolution MEK1/2 Inhibitor III, PD0325901, PD 0325901, N-((2R)-2,3-Dihyroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-((2-fluoro-4-iodophenyl)amino)-benzamide, PD325901
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
MEK1/2 Inhibitor III, PD0325901, InSolution, ≥95%
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Ic1cc(c(cc1)Nc2c(c(ccc2C(=O)NOC[C@H](O)CO)F)F)F
InChI
1S/C16H14F3IN2O4/c17-11-3-2-10(16(25)22-26-7-9(24)6-23)15(14(11)19)21-13-4-1-8(20)5-12(13)18/h1-5,9,21,23-24H,6-7H2,(H,22,25)/t9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SUDAHWBOROXANE-SECBINFHSA-N
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)