647925
Trichostatin A
from Streptomyces sp., ≥98% (HPLC), lyophilized solid, HDAC inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Trichostatin A, Streptomyces sp., 4,6-Dimethyl-7-[ p-dimethylaminophenyl]-7-oxahepta-2,4-dienohydroxamic Acid, TSA, HDAC Inhibitor IX
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Trichostatin A, Streptomyces sp., A potent and reversible, cell-permeable inhibitor of histone deacetylase.
Minőségi szint
leírás
RTECS - MI5215000
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
lyophilized solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
off-white
oldhatóság
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
methanol: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N(O)C(=O)\C=C\C(=C\C(C)C(=O)c1ccc(cc1)N(C)C)\C
InChI
1S/C17H22N2O3/c1-12(5-10-16(20)18-22)11-13(2)17(21)14-6-8-15(9-7-14)19(3)4/h5-11,13,22H,1-4H3,(H,18,20)/b10-5+,12-11+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTKIYFITIVXBLE-WKWSCTOISA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
histone deactylase
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Gray, S.G. and Ekstrom, T.J. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun. 245, 423.
Takahashi, I., et al. 1996. J. Antibiot. 49, 453.
Taunton, J., et al. 1996. Science 272, 408.
Futamura, M., et al. 1995. Oncogene 10, 1119.
Hoshikawa, Y., et al. 1994. Exp. Cell Res. 214, 189.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3