217505
CBP-CREB Interaction Inhibitor
The CBP-CREB Interaction Inhibitor, also referenced under CAS 92-78-4, controls the biological activity of CBP-CREB.
Szinonimák:
CBP-CREB Interaction Inhibitor, Luciferase Inhibitor III, N-(4-Chlorophenyl)-3-hydroxy-2-naphthamide, KIX-KID Interaction Inhibitor
Méret kiválasztása
31 710,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 27.részletek
Méret kiválasztása
About This Item
31 710,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 27.részletek
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
beige
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)NC(=O)c2cc3c(cc2O)cccc3
InChI
1S/C17H12ClNO2/c18-13-5-7-14(8-6-13)19-17(21)15-9-11-3-1-2-4-12(11)10-16(15)20/h1-10,20H,(H,19,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OHAXNCGNVGGWSO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Best, J.L., et al. 2004. Proc. Natl. Acad. Sci. USA101, 17622.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1