5.38341
666-15
≥98% (HPLC), solid, CREB inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
CREB Inhibitor, 666-15, 3-(3-Aminopropoxy)-N-(2-((3-((4-chloro-2-hydroxyphenyl)carbamoyl)naphthalen-2-yl)oxy)ethyl)-2-naphthamide, HCl, CBP-CREB Interaction Inhibitor II, 666-15
About This Item
Javasolt termékek
product name
CREB Inhibitor, 666-15,
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Biokémiai/fiziológiai hatások
CREB
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
WGK
WGK 3