401486
IKK Inhibitor VII
The IKK Inhibitor VII, also referenced under CAS 873225-46-8, controls the biological activity of IKK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
IKK Inhibitor VII, IKK 16
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
pale yellow
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[s]1c2c(cc1c3nc(ncc3)Nc4ccc(cc4)C(=O)N5CCC(CC5)N6CCCC6)cccc2
InChI
1S/C28H29N5OS/c34-27(33-17-12-23(13-18-33)32-15-3-4-16-32)20-7-9-22(10-8-20)30-28-29-14-11-24(31-28)26-19-21-5-1-2-6-25(21)35-26/h1-2,5-11,14,19,23H,3-4,12-13,15-18H2,(H,29,30,31)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWZJBXAPRCVCKQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
IKK
WGK
WGK 3