AP182P
Donkey Anti-Rabbit IgG Antibody, HRP conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
Szinonimák:
Anti-rabbit HRP antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
donkey
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rabbit
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Immunohistochemistry: 1:500-1:5,000.
Western blotting with ECL substrates: 1:10,000-1:200,000.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Fizikai forma
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 500 μL of sterile distilled water.
Tárolás és stabilitás
WARNING:
Use of sodium azide as a preservative will substantially inhibit the enzyme activity of HRP.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3