Merck
SML3385
Sigma-Aldrich
Binimetinib
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-[(4-Bromo-2-fluorophenyl)amino]-4-fluoro-N-(2-hydroxyethoxy)-1-methyl-1H-benzimidazole-6-carboxamide, ARRY 162, ARRY 438162, ARRY-162, ARRY-438162, ARRY162, ARRY438162, MEK 162, MEK-162, MEK162
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H15BrF2N4O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
441.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C(C(F)=C(C2=C1)N=CN2C)NC3=C(C=C(C=C3)Br)F)NOCCO
InChI
1S/C17H15BrF2N4O3/c1-24-8-21-16-13(24)7-10(17(26)23-27-5-4-25)15(14(16)20)22-12-3-2-9(18)6-11(12)19/h2-3,6-8,22,25H,4-5H2,1H3,(H,23,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACWZRVQXLIRSDF-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Binimetinib (MEK162, ARRY-162) is an orally active, potent, ATP-uncompetitive MEK1/2 inhibitor (IC50 = 12 nM) that inhibits multiple human tumor growth in xenograft mice in vivo regardless of Kras or Braf mutation (30 or 100 mg/kg/day, 100 mg/kg b.i.d.).
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Ethan J Brock et al.
PloS one, 16(5), e0252314-e0252314 (2021-05-29)
Breast ductal carcinoma in situ (DCIS) is a non-obligate precursor of invasive ductal carcinoma (IDC). It is still unclear which DCIS will become invasive and which will remain indolent. Patients often receive surgery and radiotherapy, but this early intervention has