Fontos dokumentumok
U120
U0126 ethanolate
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
1,4-Diamino-2,3-dicyano-1,4-bis(o-aminophenylmercapto)butadiene ethanolate
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL (Stock solutions in DMSO should be used within a month. Acidic solutions exhibit weaker inhibition)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N#CC(C(C#N)=C(N)SC1=C(N)C=CC=C1)=C(N)SC2=C(N)C=CC=C2.CCO
InChI
1S/C18H16N6S2.C2H6O/c19-9-11(17(23)25-15-7-3-1-5-13(15)21)12(10-20)18(24)26-16-8-4-2-6-14(16)22;1-2-3/h1-8H,21-24H2;3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CFQULUVMLGZVAF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... MAP2K1(5604) , MAP2K2(5605)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology