328000
ERK Activation Inhibitor Peptide I, Cell-Permeable
The ERK Activation Inhibitor Peptide I, Cell-Permeable controls the biological activity of ERK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
ERK Activation Inhibitor Peptide I, Cell-Permeable, Ste-MEK1₁₃, Ste-MPKKKPTPIQLNP-NH₂, Erk Inhibitor IV
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
lyophilized solid
hatékonyság
2.5 μM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
white
oldhatóság
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
MEK
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
WGK
WGK 1