Fontos dokumentumok
PHL89593
Camptothecin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(S)-(+)-Camptothecin
About This Item
Javasolt termékek
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
mp
260 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5ccccc5nc34)C2=O
InChI
1S/C20H16N2O4/c1-2-20(25)14-8-16-17-12(7-11-5-3-4-6-15(11)21-17)9-22(16)18(23)13(14)10-26-19(20)24/h3-8,25H,2,9-10H2,1H3/t20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N
Alkalmazás
- Co-delivery system for camptothecin and doxorubicin: Research on dendritic polymer prodrug-based unimolecular micelles demonstrated a pH-responsive co-delivery mechanism for camptothecin and doxorubicin, offering a synergistic effect in controlled drug release (Chen and Liu, 2024).
- Investigation into camptothecin′s role in chronic myeloid leukemia: The study explored the therapeutic potential of FL118, a camptothecin derivative, against chronic myeloid leukemia resistant to BCR-ABL inhibitors, targeting RNA helicase DDX5 (Takeda et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)