Fontos dokumentumok
230391
Magnesium sulfate heptahydrate
ACS reagent, ≥98%
Szinonimák:
Epsom salts
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
<0.01 (vs air)
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98%
98.0-102.0% (ACS specification)
Forma
crystals
szennyeződések
≤0.005% insolubles
pH
5.0-8.2 (25 °C, 5%)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.002%
kation nyomok
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mn: ≤5 ppm
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- Phenazine and quinoxaline derivatives via a condensation reaction between o-phenylenediamines and 1,2-dicarbonyl compounds.
- Imidazole derivatives via one-pot multicomponent condensation reaction of aromatic aldehydes, benzil, aliphatic, and aromatic primary amines.
NaBH4 supported on MgSO4 7H2O can be used as an efficient catalyst for the reduction of α, β-unsaturated carbonyl compounds to corresponding alcohols.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?