171260
Dorsomorphin
≥95% (HPLC), solid, AMPK inhibitor, Calbiochem
Szinonimák:
AMPK Inhibitor, Compound C, 6-[4-(2-Piperidin-1-yl-ethoxy)-phenyl)]-3-pyridin-4-yl-pyrrazolo[1,5-a]-pyrimidine, Dorsomorphin, BMP Inhibitor I, AMPK Inhibitor I
About This Item
Javasolt termékek
product name
AMPK Inhibitor, Compound C, AMPK Inhibitor, Compound C, CAS 866405-64-3, is a cell-permeable compound that inhibits KDR/VEGFR2, ALK2/BMPR-I, and AMPK kinase activities (IC₅₀ = 25.1, 148, and 234.6 nM, respectively).
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
light yellow
oldhatóság
2% HCl: 10 mg/mL
2% acetic acid: 10 mg/mL
methanol: 3 mg/mL
DMSO: 4 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C24H25N5O/c1-2-12-28(13-3-1)14-15-30-22-6-4-19(5-7-22)21-16-26-24-23(17-27-29(24)18-21)20-8-10-25-11-9-20/h4-11,16-18H,1-3,12-15H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XHBVYDAKJHETMP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
AMPK
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Yu, P.B., et al. 2008. Nat. Chem. Biol4, 33.
Kim, E.K., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 19970.
Lee, M., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 39653.
Inoki, K., et al. 2003. Cell115, 577.
Fryer, L.G., 2002. FEBS Lett.531, 189.
Zhou, G., et al. 2001. J. Clin. Invest.108, 1167.
WGK
WGK 3