123040
AICA-Riboside
AICA-Riboside, CAS 2627-69-2, is a cell-permeable nucleoside compound whose phosphorylated metabolite activates AMPK and acts as a regulator of de novo purine synthesis.
Szinonimák:
AICA-Riboside, Acadesine, AICAr, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-riboside, Z-Riboside, AMPK Signaling Activator II
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white to brown
oldhatóság
methanol: 10 mg/mL
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C9H14N4O5/c10-7-4(8(11)17)12-2-13(7)9-6(16)5(15)3(1-14)18-9/h2-3,5-6,9,14-16H,1,10H2,(H2,11,17)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTRQQBHATOEIAF-UUOKFMHZSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Culmsee, C., et al. 2001. J. Mol. Neurosci.17, 45.
Muoio, D.M., et al. 1999. Biochem. J.338, 783.
Hayashi, T., et al. 1998. Diabetes47, 1369.
Corton, J.M., et al. 1995. Eur. J. Biochem.229, 558.
WGK
WGK 3