204001
BX-795
BX-795, also referenced under CAS 702675-74-9, modulates the biological activity of multiple kinases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
BX-795, AMPK Related Kinase 5 Inhibitor I, ARK5 Inhibitor I, NUAK Kinase Inhibitor I, NUAK1 Inhibitor I, SnF1 Like Kinase-1 Inhibitor I, N-(3-((5-Iodo-4-((3-(2-thienylcarbonyl)amino)propyl)amino)-2-pyrimidinyl)amino)phenyl)-1-pyrrolidinecarboxamide, Aurora Kinase, N-(3-((5-Iodo-4-((3-(2-thienylcarbonyl)amino)propyl)amino)-2-pyrimidinyl)amino)phenyl)-1-pyrrolidinecarboxamide, AMPK Related Kinase 5 Inhibitor I, ARK5 Inhibitor I, NUAK Kinase Inhibitor I, NUAK1 Inhibitor I, SnF1 Like Kinase-1 Inhibitor I, Aurora Kinase Inhibitor VIII
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
pale yellow
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C23H26IN7O2S/c24-18-15-27-22(30-20(18)25-9-5-10-26-21(32)19-8-4-13-34-19)28-16-6-3-7-17(14-16)29-23(33)31-11-1-2-12-31/h3-4,6-8,13-15H,1-2,5,9-12H2,(H,26,32)(H,29,33)(H2,25,27,28,30)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAVXGGRQQJZYBL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Tamgumcy, T., et al. 2008. Exp. Cell Res.314, 2299.
Feldman, R.I., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 19867.
WGK
WGK 2