Fontos dokumentumok
A5762
Adenine 9-β-D-arabinofuranoside
≥99%
Szinonimák:
9-β-D-Arabinofuranosyladenine, Ara-A, Vidarabine
Teszt
≥99%
Forma
powder
antibiotikus hatásspektrum
viruses
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7+,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIRDTQYFTABQOQ-UHTZMRCNSA-N
Géninformáció
mouse ... Ahcy(269378)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?