203646
DMH1
≥97% (HPLC), solid, BMP inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
BMP Inhibitor II, DMH1, ALK2/3 Inhibitor, DMH1, Bone Morphogenetic Protein Inhibitor, DMH1, 4-(6-(4-Isopropoxyphenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)quinoline
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
BMP Inhibitor II, DMH1, The BMP Inhibitor II, DMH1, also referenced under CAS 1206711-16-1, controls the biological activity of BMP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
orange
oldhatóság
DMSO: 16.6 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[n]21ncc(c2ncc(c1)c5ccc(cc5)OC(C)C)c3c4c(ncc3)cccc4
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16(2)29-19-9-7-17(8-10-19)18-13-26-24-22(14-27-28(24)15-18)20-11-12-25-23-6-4-3-5-21(20)23/h3-16H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMIFGARJSWXZSH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3