Fontos dokumentumok
1.13350
Supelco
2-Propanol
≥99.8% (GC), for preparative chromatography Prepsolv
Szinonimák:
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.10
Beilstein:
635639
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-661-7
NACRES:
NB.21
product name
2-Propanol, for preparative chromatography Prepsolv
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.8% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
750 °F
hatékonyság
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
2.0-12.7 %, 93 °C
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
párolgási maradék
≤1.0 mg/L
áteresztőképesség
220 nm, ≥50%
260 nm, ≥98%
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 12 °C
sűrűség
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 1.0 mg/l
Water: ≤ 0.05 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 220 nm): ≥ 50 %
Transmission (from 260 nm): ≥ 98 %
Filtred by 0.2µm filter
Jogi információk
PREPSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12.0 °C - closed cup