Fontos dokumentumok
1.09945
Supelco
Sodium chloride solution
c(NaCl) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Szinonimák:
NaCl Solution
About This Item
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.21
Forma:
liquid
Terméknév
Sodium chloride solution, for 1000 ml, c(NaCl) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Minőségi szint
termékcsalád
Titrisol®
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Precipitation reactions
koncentráció
0.1 M
technika/technikák
titration: suitable
pH
4.8 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.08 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Jogi információk
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1