Fontos dokumentumok
1.01145
Supelco
Ammonium chloride
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Ammonium chloride, Sal ammoniac
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
H4ClN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
53.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
EC index szám:
235-186-4
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.8% (silver nitrate titration)
99.0-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
grade:
ACS reagent
Forma:
crystalline powder
oldhatóság:
372 g/L (External MSDS)
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gőznyomás
1.3 hPa ( 30 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.8% (silver nitrate titration)
99.0-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
Forma
crystalline powder
öngyulladási hőmérséklet
>400 °C
hatékonyság
1410 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.01% (as sulfate)
veszteség
≤1% loss on drying, 105°C
pH
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
mp
338 °C (sublimed; External MSDS)
oldhatóság
372 g/L (External MSDS)
sűrűség
1.53 g/cm3 at 25 °C
térfogatsúly
600‑900 kg/m3
anion nyomok
bromide (Br-): passes test
iodide (I-): passes test
nitrate (NO3-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0001%
Zn: ≤0.0002%
heavy metals: ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cl-].N.[H+]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • Restoration of the soil fertility under Cr(VI) and artificial drought condition by the utilization of plant growth-promoting Bacillus spp. SSAU2.: The study investigates the role of ammonium chloride in enhancing the effectiveness of Bacillus spp. in soil fertility restoration under stress conditions, showcasing its relevance in environmental science and microbiology (Sharma et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 99.8 %
Assay (argentometric; calculated on dried substance): 99.0 - 100.5 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Acidity or alkalinity: passes test
pH-value (5 %; water, 25 °C): 4.5 - 5.5
Bromide, Iodide (Br,I): passes test
Nitrate (NO₃): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0002 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Ni (Nickel): ≤ 0.0001 %
Pb (Lead): ≤ 0.0001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0002 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 1.0 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.01 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)