Fontos dokumentumok
1.09893
Supelco
Buffer concentrate
(potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 13.00 ± 0.05 (20°C) Titrisol®
Szinonimák:
Buffer concentrate for 500 ml buffer solution, pH 13.00 ± 0.05 (20°C)
About This Item
UNSPSC kód:
12161705
NACRES:
NA.25
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
according to DIN 19266
termékcsalád
Titrisol®
pH
13.1 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.07 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
The Titrisol® reference buffer concentrate [potassium chloride/sodium hydroxide; pH=13.00±0.05 (20 °C)] is analyzed in the ISO/IEC 17025 accredited calibration laboratory with a combined glass electrode and 5-point calibration according to DIN 19268 against a certified primary standard reference material following DIN 19266. The Titrisol® concentrated buffer material combines ease of use and maximum precision for the routine calibration and monitoring of pH instruments. To prepare the ready-to-use pH buffer solution, simply dilute the Titrisol® buffer concentrate.
Tulajdonságok és előnyök
  • Traceable to primary standard reference materials from NIST and PTB
  • Analytical standard Grade
  • Uncertainty data and traceability are documented in a comprehensive, batch-specific Certificate of Analysis.
Analízis megjegyzés
pH-value (20 °C): 13.00 +/- 0.05
Measured after dilution to 500 ml with a combination glass electrode after multiple point calibration (according to DIN 19268 ) with reference materials for the preparation of standard buffer solutions according to DIN 19266.
Jogi információk
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Standard
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1