Fontos dokumentumok
1.09438
Supelco
Buffer solution
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (20°C) Certipur®
Szinonimák:
Buffer solution pH 10.00 (20°C) (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide)
About This Item
UNSPSC kód:
12161705
NACRES:
NA.25
grade
certified reference material
Minőségi szint
termékcsalád
Certipur®
pH
10.0 (20 °C in H2O)
bp
110 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
sűrűség
1.00 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
The boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide buffer solution is gravimetrically prepared using high-quality reagents in high-purity water. It is produced, calibrated, and certified at a registered laboratory according to DIN EN ISO/IEC 17025. Its pH value of 10.00 at 20°C is analyzed using a combined glass electrode following a 5-point calibration method, in accordance with DIN 19268, against certified primary reference standards as per DIN 19266.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
The buffer solution finds its use in various analytical procedures to calibrate, qualify, and monitor the pH measuring instruments.
Tulajdonságok és előnyök
  • Ready-to-use solution available in a sealed bottle and the innovative Titripac® packaging for positive environmental impact due to reduced waste generation
  • Long-lasting with a shelf life of 3 years
  • Accompanied with a detailed and batch-specific certificate of analysis (CoA) for an effective audit
  • Subjected to comprehensive stability studies in accordance with ISO Guide 35
  • Measured and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
  • Traceable to SRMs from NIST and primary certified reference standards from PTB
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)