Fontos dokumentumok
1.09880
Supelco
Buffer concentrate
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 11.00 ± 0.05 (20°C) Titrisol®
About This Item
UNSPSC kód:
12161705
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
termékcsalád
Titrisol®
pH
11.8 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.09 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
The Titrisol® reference buffer concentrate [boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide; pH=11.00±0.05 (20 °C)] is analyzed in the ISO/IEC 17025 accredited calibration laboratory with a combined glass electrode and 5-point calibration according to DIN 19268 against a certified primary standard reference material following DIN 19266.
The Titrisol® concentrated buffer material combines ease of use and maximum precision for the routine calibration and monitoring of pH instruments. To prepare the ready-to-use pH buffer solution, simply dilute the Titrisol® buffer concentrate.
Tulajdonságok és előnyök
  • Traceable to primary standard reference materials from NIST and PTB
  • Analytical standard Grade
  • Uncertainty data and traceability are documented in a comprehensive and batch-specific Certificate of Analysis.
Analízis megjegyzés
pH-value (20 °C): 11.00 ± 0.05
Measured after dilution to 500 ml with a combination glass electrode after multiple point calibration (according to DIN 19268) with reference materials for the preparation of standard buffer solutions according to DIN 19266.
Jogi információk
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Standard
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)