1.09885
Buffer concentrate
(citrate/sodium hydroxide), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 5.00 ± 0.02 (20°C) Titrisol®
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
according to DIN 19266
termékcsalád
Titrisol®
pH
5.00 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.14 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
mixture
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
The Titrisol® concentrated buffer material combines ease of use and maximum precision for the routine calibration and monitoring of pH instruments. To prepare the ready-to-use pH buffer solution, simply dilute the Titrisol® buffer concentrate.
Tulajdonságok és előnyök
- Traceable to primary standard reference materials from NIST and PTB
- Analytical standard Grade
- Uncertainty data and traceability are documented in a comprehensive and batch-specific Certificate of Analysis.
Analízis megjegyzés
Measured after dilution to 500 ml with a combination glass electrode after multiple point calibration (according to DIN 19268) with reference materials for the preparation of standard buffer solutions according to DIN 19266.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Standard
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1