1.09407
Buffer solution
(potassium dihydrogen phosphate/disodium hydrogen phosphate)traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) Certipur®
Szinonimák:
Buffer solution pH 7.00 (25°C) (potassium dihydrogen phosphate/disodium hydrogen phosphate)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
termékcsalád
Certipur®
pH
7.0 (25 °C in H2O)
bp
109 °C/1013 hPa
mp
-5 °C
sűrűség
1.01 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
mixture
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Measured and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
- Traceable to SRMs from NIST and primary certified reference standards from PTB
- Ready-to-use solution available in a sealed bottle and an innovative Titripac® packaging for a positive environmental impact due to reduced waste generation
- Accompanied with a detailed certificate of analysis (CoA) for an effective audit
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg